Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Umwälzthermostat, DC10-P5/U, Arbeitstemp.-Bereich: 25 - 100 C, Betriebstemp. - Bereich: 0 - 100 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Badinh alt: 5 l, Badöffnung/Tiefe: 130/170// 160 mm, Außen B/T/H: 160/330/360 mm 1 * 1 ST
  461-1481
 :  HAAKE
Umwälzthermostat, DC10-P5/U, Arbeitstemp.-Bereich: 25 - 100 C, Betriebstemp. - Bereich: 0 - 100 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Badinh alt: 5 l, Badöffnung/Tiefe: 130/170// 160 mm, Außen B/T/H: 160/330/360 mm 1 * 1 ST
  461-1481
 :  HAAKE
Frequently Bought Together