Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Badthermostat mit Edelstahlbad, DC10-W15/B, Arbeitstemp.-Bereich: 25 - 100 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Heizleistung: 2000 W, Badinh alt: 9 - 15 l, Badöffnung/Tiefe: 300/175// 200 mm, Außen B/T/H: 340/360/400 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1330
Supplier:  HAAKE
Badthermostat mit Edelstahlbad, DC10-W15/B, Arbeitstemp.-Bereich: 25 - 100 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Heizleistung: 2000 W, Badinh alt: 9 - 15 l, Badöffnung/Tiefe: 300/175// 200 mm, Außen B/T/H: 340/360/400 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1330
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together