Cow split leather gloves, *K S* Stronghand®
112-2293
- Glove size:10
- Ambidextrous / hand-specific:Hand-specific
- Disposable / reusable:Reusable
- Colour:Grey/beige
- Thickness:1,2 mm
- EN norm:EN 388 (3113X)
- Pk:12 PAIR
Robuster Allzweck-Handschuh; Profi-Qualität. Material: Rindspaltleder. Anwendung: für trockene Arbeiten am Bau und in der Industrie.
- Canvas-Stulpe Doppelnaht Innenhand gefüttert
Lederstärke: 1,2 mm
EN 388 2132
: EN 388 (3113X)