Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
2,3-Dibromothiophene
  MOLE34038529-5G
 :  Molekula
 :  
2,3-Dibromothiophene
  MOLE34038529-5G
 :  Molekula
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    5 g
  • Seq:
    3173
 :
 :241.93 g/mol
 :130 °C (1013 hPa)
 :–17.5 °C
 :2.2 g/cm³ (20 °C)
 :221-542-6
 :1993
 :3,III
 :3140-93-0
 :C₄H₂Br₂S
 :MFCD00005418