Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 79-700
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 79-700
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 79-700
Supplier:  Ansell

Specifications

  • Catalog No:
  • ANSE79-700/9
  • ANSE79-700/8
  • ANSE79-700/7
  • ANSE79-700/10
  • ANSE79-700/11
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Finish:
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Cuff style:
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Palm thickness:
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1001A), EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1001A), EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1001A), EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1001A), EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1001A), EN 421
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

Specifications

Frequently Bought Together