
Sodium carbonate ≥99.5% ACS
SIAL223530-1KG
: Merck
:
- Pack type:Poly bottle
- Pk:1 kg
- Seq:4024
:
:105.99 g/mol
:14,08596
:1600 °C (1013 hPa)
:854 °C
:2.53 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:207-838-8
:01-2119485498-19
:GHS07
:497-19-8
:Na₂CO₃
:MFCD00003494