0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Slovenia
ContactUsLinkComponent
4-Chloro-3-hydrazinobenzotrifluoride
4-Chloro-3-hydrazinobenzotrifluoride
4-Chloro-3-hydrazinobenzotrifluoride
APOSPC2074M-250MG
:
Apollo Scientific
:
4-Chloro-3-hydrazinobenzotrifluoride
APOSPC2074M-250MG
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
250 mg
Seq:
2590
:
:
210.58 g/mol
:
64…68 °C
:
Ambient
:
2811
:
6.1,III
:
GHS06
:
1869-22-3
:
C₇H₆ClF₃N₂
:
MFCD00052685