Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, PVC, Showa 650
Chemical resistant gloves, PVC, Showa 650
Supplier:  Showa
Certificates
Chemical resistant gloves, PVC, Showa 650
Supplier:  Showa
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-5872
  • 112-5871
  • 112-5874
  • 112-5873
  • Model:
  • Showa 650
  • Showa 650
  • Showa 650
  • Showa 650
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Finish:
  • Full PVC coating
  • Full PVC coating
  • Full PVC coating
  • Full PVC coating
  • Cuff style:
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (4121X); EN 374-1:2016 Type B (JKL); EN 374-5:2016
  • EN 388:2016 (4121X); EN 374-1:2016 Type B (JKL); EN 374-5:2016
  • EN 388:2016 (4121X); EN 374-1:2016 Type B (JKL); EN 374-5:2016
  • EN 388:2016 (4121X); EN 374-1:2016 Type B (JKL); EN 374-5:2016