Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, uvex rubiflex S, NB60SZ / NB80SZ
Chemical resistant gloves, uvex rubiflex S, NB60SZ / NB80SZ
Supplier:  UVEX
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, uvex rubiflex S, NB60SZ / NB80SZ
Supplier:  UVEX
Specifications
  • Catalog No:
  • UVEX6019103
  • UVEX6018062
  • UVEX6019102
  • UVEX6019101
  • UVEX6018060
  • UVEX9893061
  • Model:
  • NB80SZ
  • NB60SZ
  • NB80SZ
  • NB80SZ
  • NB60SZ
  • NB60SZ
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Finish:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Cuff style:
  • Elastic
  • Elastic
  • Elastic
  • Elastic
  • Elastic
  • Elastic
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1:2016 Type B (JKOPT)
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1:2016 Type B (JKOPT)
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1:2016 Type B (JKOPT)
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1:2016 Type B (JKOPT)
  • EN 374 (JKL), EN 388 (2121)
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1:2016 Type B (JKOPT)
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +