Order Entry
Singapore
ContactUsLinkComponent
Tributyl phosphate
  EDQMY0000279
 :  EDQM
 :  
undefined
Tributyl phosphate
  EDQMY0000279
 :  EDQM
 :  
  • Pk:
    300 µl
  • Seq:
    1382
 :
 :266.32 g/mol
 :13,09692
 :289 °C (1013 hPa)
 :–79 °C
 :0,982 g/cm³ (20 °C)
 :151 °C
 :204-800-2
 :GHS08
 :GHS07
 :Ambient
 :126-73-8
 :(CH₃(CH₂)₃O)₃PO
 :MFCD00009436