Order Entry
Singapore
ContactUsLinkComponent
 
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 58-530 / 58-535
 :  Ansell
 
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 58-530 / 58-535
 :  Ansell

 

  • Catalog No:
  • ANSE58-530W/9
  • ANSE58-530B/9
  • ANSE58-530B/8
  • ANSE58-530W/10
  • ANSE58-535W/7
  • ANSE58-530W/11
  • ANSE58-535W/8
  • ANSE58-530W/7
  • ANSE58-535W/9
  • ANSE58-530W/8
  • ANSE58-535B/7
  • ANSE58-535B/8
  • ANSE58-535W/10
  • ANSE58-535B/9
  • ANSE58-535W/11
  • ANSE58-530B/7
  • ANSE58-530B/11
  • ANSE58-530B/10
  • ANSE58-535B/10
  • ANSE58-535B/11
  • Model:
  • 58-530W
  • 58-530B
  • 58-530B
  • 58-530W
  • 58-535W
  • 58-530W
  • 58-535W
  • 58-530W
  • 58-535W
  • 58-530W
  • 58-535B
  • 58-535B
  • 58-535W
  • 58-535B
  • 58-535W
  • 58-530B
  • 58-530B
  • 58-530B
  • 58-535B
  • 58-535B
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Nylon
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Nylon
  • Acrylic
  • Nylon
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Finish:
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Ansell Grip Technology®
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +