Order Entry
Singapore
ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-531 / 11-537 / 11-539
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-531 / 11-537 / 11-539
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-531 / 11-537 / 11-539
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE11-537/9
  • ANSE11-537/10
  • ANSE11-537/11
  • ANSE11-537/6
  • ANSE11-537/7
  • ANSE11-537/8
  • ANSE11-531/9
  • ANSE11-531/10
  • ANSE11-531/11
  • ANSE11-531/6
  • ANSE11-531/7
  • ANSE11-531/8
  • Model:
  • 11-537
  • 11-537
  • 11-537
  • 11-537
  • 11-537
  • 11-537
  • 11-531
  • 11-531
  • 11-531
  • 11-531
  • 11-531
  • 11-531
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Finish:
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Gauge:
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • Cuff style:
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (4X42B)
  • EN 388:2016 (4X42B)
  • EN 388:2016 (4X42B)
  • EN 388:2016 (4X42B)
  • EN 388:2016 (4X42B)
  • EN 388:2016 (4X42B)
  • EN 388:2016 (4X42B)
  • EN 388:2016 (4X42B)
  • EN 388:2016 (4X42B)
  • EN 388:2016 (4X42B)
  • EN 388:2016 (4X42B)
  • EN 388:2016 (4X42B)
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications