Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromophenol Red Indicator biological stain
Bromophenol Red Indicator biological stain
Bottle
Katalog # APOSOR1012563-100G
Leverantör:   Apollo Scientific
Bromophenol Red Indicator biological stain
Katalog # APOSOR1012563-100G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  2800-80-8
Bromophenol Red Indicator biological stain
Bottle
CAS-nummer:  2800-80-8
Price
4 075,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonymer:  4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-bromophenol] S,S-dioxide
  • CAS-nummer:2800-80-8
  • Formel:C₁₉H₁₂Br₂O₅S
  • MDL-nummer:MFCD00023014
  • Molecular Weight:512,17 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
Specifikationer