Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Clone (RP24) Clone (RP23) Clone (RP23) Clone (CH17) AS IN INVOICE 604639 1 * 1 Items
Katalog # MSPPOF604639
Leverantör:
MARKET SOURCE PART PROCESS
Expandera bilden
Clone (RP24) Clone (RP23) Clone (RP23) Clone (CH17) AS IN INVOICE 604639 1 * 1 Items
Katalog # MSPPOF604639
Leverantör:
MARKET SOURCE PART PROCESS