Orders LinkContactUsLinkComponent
High Stackable Ledges, 100 mm
High Stackable Ledges, 100 mm
Shelf ledge, Metroseal grey with Microban®, 1219 mm width
Katalog # METOL48N-4K4
Leverantör:   Metro International
High Stackable Ledges, 100 mm
Katalog # METOL48N-4K4
Leverantör:  Metro International
High Stackable Ledges, 100 mm
Shelf ledge, Metroseal grey with Microban®, 1219 mm width
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Actual ledge length is approximately 25 mm shorter than nominal shelf length/width.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Shelf ledge, Metroseal grey with Microban®, 1219 mm width
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.