Orders LinkContactUsLinkComponent
Table Top Refrigerators
Rci 1621 Plus table top refrigerator with EasyFresh, 125 L, 600×607×850 mm
Katalog # LIEBRCI1621
Leverantör:   Liebherr
Table Top Refrigerators
Katalog # LIEBRCI1621
Leverantör:  Liebherr
Table Top Refrigerators
Rci 1621 Plus table top refrigerator with EasyFresh, 125 L, 600×607×850 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • B×D×H, utv:
    600×607×850 mm
  • Kapacitet:
    125 L
  • Beskrivning:
    Rci 1621 Plus table top refrigerator with EasyFresh
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    LIEBRCI1621
  • Elektrisk:
    220 - 240 V, 50 Hz, 1,2 A
  • Sound level:
    34 dB
  • Dörrtyp:
    Reversible door
  • Hyllor/lådor:
    Plastic door shelves
  • Larm:
    Visual and acoustic (Door alarm)
  • Avfrostning:
    Auto defrost
  • Display:
    Digital temperature display