Fenol
100 mL
Katalog # ACSDF330654.L1
Leverantör: CPACHEM
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Synonymer: Fenylalkohol
- CAS-nummer:108-95-2
- Formel:C₆H₅OH
- MDL-nummer:MFCD00002143
- Molecular Weight:94.11 g/mol
- Densitet:1 g/cm³
Specifikationer
Specifikationer
- Förp.:100 mL