Orders LinkContactUsLinkComponent
Täckglas
8×8 mm, #2, Glas
Katalog # MARI0103990091
Leverantör:   MARIENFELD
Täckglas
Katalog # MARI0103990091
Leverantör:  MARIENFELD
Täckglas
Täckglas
8×8 mm, #2, Glas
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5.000 Items
Product Details & Documents
Made of chemically resistant borosilicate D 263™ M glass, Hydrolytic Class I
  • No bubbles or flaws
  • Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
 : Supplied 100 in hinged boxes or in boxes with separate lid.
Specifikationer
  • Nr:
    #2
  • L×B:
    8×8 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    01