Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
MP/BAR/BUP/BZO/COC/MAMP/MDMA/ 1 * 25 Items
Katalog # SURES10DS14
Leverantör:
SURESCREEN
Expandera bilden
MP/BAR/BUP/BZO/COC/MAMP/MDMA/ 1 * 25 Items
Katalog # SURES10DS14
Leverantör:
SURESCREEN