Frökontrollpapper, Munktell
4b, 220×440 mm
Katalog # BINZ2.309.220400
Leverantör: Ahlstrom
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Frökontrollpapper används av testinstitut och andra som testar fröers groddningskapacitet och utför hälsotester t.ex. Jacobsen (Copenhagen tank-systemet) på papper samt osmotiska tester.
Specifikationer
- Kvalitet:4b
- Storlek:220×440 mm
- Filtreringshastighet:22 s/10 ml
- Cat. No.:BINZ2.309.220400
- Load capacity:270%
- Klass:4b
- Vikt:75 g/m²
- Kapillär stigning:-
- Sprängtryck i vått tillstånd:≥30 Kpa
- Askinnehåll:-