Serumflaskor, WHEATON®
int.Ø: 7 mm, ext.Ø: 13 mm (Mouth), 2,00 ml, Flat bottom, 14,75×32 mm, Glas, Brun, Nej
Katalog # WHEAWUBB2MLC-T-EP
Leverantör: DWK Life Sciences
Gå till:
Product Details & Documents
These clear glass vials are manufactured from Wheaton '200' low extractable borosilicate glass to maintain uniform wall thickness. The amber vials are manufactured from Wheaton '320' borosilicate glass.
- Med en blowback-mekanism i flaskhalsen och en specialdesignad botten för ökad styrka
- Dessa funktioner är viktiga vid frystorkning
- Flaskorna levereras i förpackningar moduler som minskar kontamineringen
Certifications: Uppfyller standarderna för ASTM typ 1, klass A/B och USP typ 1
Leveransinformation: Flaskorna levereras utan lock.
Specifikationer
- Med lock:Nej
- Diam×H:14,75×32 mm
- Kapacitet:2,00 ml
- Färg:Brun
- Beskrivning:int.Ø: 7 mm, ext.Ø: 13 mm (Mouth)
- Material:Glas
- Seq:03
- Botten:Flat bottom