VWR® Sample Splitters
18 partitions of 12,5 mm, 2 L laminated plastic receivers, RT 12,5
Catalog # HAVE205322334
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
För uppdelning av siktat material i representativa testsiktprover.
Typ RT 6,3 och 12,5: Består av 1 ställ i lackerad stålplåt, 300×250×270 mm, 1 avdelare i rostfritt stål och 3 behållare i tennplåt (1,75 liter) eller laminerad plast (2 liter).
Typ RT 25, 37,5, 50 och 75: Består av 1 ställ 620×260×420 mm, 1 avdelare och 3 behållare med handtag (8 liter), allt i galvaniserat stål.
Consists of 1 rack 620×260×420 mm, 1 divider and 3 receivers with grab handles (8 litres), all of galvanised steel
Documents
VWR® for sieving
Product Literature
Specifications
- Beskrivning:18 partitions of 12,5 mm, 2 L laminated plastic receivers
- Seq:03
- Typ:RT 12,5
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- HAVE205326882Collecting bin for sample splitter, receiver made from tinned sheet, 1,75 LLog in for availability1 * 1 Items - 340,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- HAVE205326899Collecting bin for sample splitter, receiver plastic laminated, 2,5 LLog in for availability1 * 1 Items - 935,00 kr