VWR® Sample Splitters
12 partitions of 6,3 mm, 1,75 L tin sheet receivers, RT 6,3
HAVE205322327
För uppdelning av siktat material i representativa testsiktprover.
Typ RT 6,3 och 12,5: Består av 1 ställ i lackerad stålplåt, 300×250×270 mm, 1 avdelare i rostfritt stål och 3 behållare i tennplåt (1,75 liter) eller laminerad plast (2 liter).
Typ RT 25, 37,5, 50 och 75: Består av 1 ställ 620×260×420 mm, 1 avdelare och 3 behållare med handtag (8 liter), allt i galvaniserat stål.
Consists of 1 rack 620×260×420 mm, 1 divider and 3 receivers with grab handles (8 litres), all of galvanised steel
- Beskrivning:12 partitions of 6,3 mm, 1,75 L tin sheet receivers
- Seq:02
- Typ:RT 6,3