pH Electrodes, SenTix®
SenTix® Top 41 pH electrodes, SenTix® Top 41, 0 - 14, –5…+100 °C, Plast, Duralid®, 12×120 mm, 1 m fixed cable with waterproof DIN plug and 4 mm banana plug, Field
WTWA103816
: WTW
Beprövad och testad pH-elektrod, lätt att använda och med hög kvalitet och precision.
- Elektrod i plast och med gelelektrolyt är robust och stötsäker, Membranglaset skyddas optimalt av en skyddsskärm
- Elektrod med flytande elektrolyt: platinatrådens kapilläreffekt garanterar konstant utflöde och förhindrar kontaminering av utfällningar eller smuts
- SenTix® HW- och HWS-elektroder; flödeshastigheten kan ställas in för optimal användning
Den nya optimerade glasmembranen garanterar snabb mätning även vid låga temperaturer. Med lock för fyllningshålet som förhindrar elektrolyt från att läcka ut under lagringen.
* med inbyggd temperaturgivare (NTC 30 KOhm).
- Anslutning:1 m fixed cable with waterproof DIN plug and 4 mm banana plug
- Ø×L:12×120 mm
- För:Field
- Typ:SenTix® Top 41
- Beskrivning:SenTix® Top 41 pH electrodes
- Material:Plast
- Seq:30
- Elektrolyt:Duralid®
- Temp:–5…+100 °C
- pH:0 - 14
Accessories
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- Beskrivning
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode1 * 250 mL - 955,00 kr