pH Electrodes, SenTix®
pH electrode SenTix® 57, with temperature sensor, Sentix® 57*, 0 - 14, 0...+80 °C, Plast, KCl 3 mol/l Ag+ free, 12×120 mm, 1 m fixed cable with BNC plug and 2,5 mm jack plug, Field
Katalog # WTWA103809
Leverantör: WTW
Gå till:
Product Details & Documents
Beprövad och testad pH-elektrod, lätt att använda och med hög kvalitet och precision.
- Elektrod i plast och med gelelektrolyt är robust och stötsäker, Membranglaset skyddas optimalt av en skyddsskärm
- Elektrod med flytande elektrolyt: platinatrådens kapilläreffekt garanterar konstant utflöde och förhindrar kontaminering av utfällningar eller smuts
- SenTix® HW- och HWS-elektroder; flödeshastigheten kan ställas in för optimal användning
Den nya optimerade glasmembranen garanterar snabb mätning även vid låga temperaturer. Med lock för fyllningshålet som förhindrar elektrolyt från att läcka ut under lagringen.
* med inbyggd temperaturgivare (NTC 30 KOhm).
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Specifikationer
- Anslutning:1 m fixed cable with BNC plug and 2,5 mm jack plug
- Ø×L:12×120 mm
- För:Field
- Typ:Sentix® 57*
- Beskrivning:pH electrode SenTix® 57, with temperature sensor
- Material:Plast
- Seq:23
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l Ag+ free
- Temp:0...+80 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Cable, 3 m, with S7/DIN plugCable, 3 m, with S7/DIN plug662-1326Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 475,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Kabel, 1 m, med S7/BNC-kontaktKabel, 1 m, med S7/BNC-kontakt662-1327Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 075,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Kabel, 1 m, med S7/DIN-kontaktKabel, 1 m, med S7/DIN-kontakt662-1425Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 990,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeElectrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeWTWA109735Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 250 mL - 955,00 kr