pH Electrodes, SenTix®
pH electrode SenTix® 44, with temperature sensor, Sentix® 44*, 0 - 14, 0...+80 °C, Plast, Gel, 12×120 mm, 1 m fixed cable with BNC + banana plug, Field
Catalog # WTWA103806
Supplier: WTW
Jump to:
Product Details & Documents
Beprövad och testad pH-elektrod, lätt att använda och med hög kvalitet och precision.
- Elektrod i plast och med gelelektrolyt är robust och stötsäker, Membranglaset skyddas optimalt av en skyddsskärm
- Elektrod med flytande elektrolyt: platinatrådens kapilläreffekt garanterar konstant utflöde och förhindrar kontaminering av utfällningar eller smuts
- SenTix® HW- och HWS-elektroder; flödeshastigheten kan ställas in för optimal användning
Den nya optimerade glasmembranen garanterar snabb mätning även vid låga temperaturer. Med lock för fyllningshålet som förhindrar elektrolyt från att läcka ut under lagringen.
* med inbyggd temperaturgivare (NTC 30 KOhm).
Documents
Certificates
Search by Lot NumberCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Specifications
- Anslutning:1 m fixed cable with BNC + banana plug
- Ø×L:12×120 mm
- För:Field
- Typ:Sentix® 44*
- Beskrivning:pH electrode SenTix® 44, with temperature sensor
- Material:Plast
- Seq:20
- Elektrolyt:Gel
- Temp:0...+80 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeLog in for availability1 * 250 mL - 955,00 kr