Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Electrodes, SenTix®
SenTix® Rx-T 900 IDS ORP electrode with temperature sensor , SenTix® Rx-T 900, –5…+80 °C, Plast, Gel, 12×120 mm, 1,5 m fixed cable with water-proof digital plug, ORP
Catalog # WTWA103792
Supplier:   WTW
pH Electrodes, SenTix®
Catalog # WTWA103792
Supplier:  WTW
pH Electrodes, SenTix®
pH Electrodes, SenTix®
SenTix® Rx-T 900 IDS ORP electrode with temperature sensor , SenTix® Rx-T 900, –5…+80 °C, Plast, Gel, 12×120 mm, 1,5 m fixed cable with water-proof digital plug, ORP
Price
4 750,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Beprövad och testad pH-elektrod, lätt att använda och med hög kvalitet och precision.
  • Elektrod i plast och med gelelektrolyt är robust och stötsäker, Membranglaset skyddas optimalt av en skyddsskärm
  • Elektrod med flytande elektrolyt: platinatrådens kapilläreffekt garanterar konstant utflöde och förhindrar kontaminering av utfällningar eller smuts
  • SenTix® HW- och HWS-elektroder; flödeshastigheten kan ställas in för optimal användning
Den nya optimerade glasmembranen garanterar snabb mätning även vid låga temperaturer. Med lock för fyllningshålet som förhindrar elektrolyt från att läcka ut under lagringen.
* med inbyggd temperaturgivare (NTC 30 KOhm).
Specifications
  • Anslutning:
    1,5 m fixed cable with water-proof digital plug
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • För:
    ORP
  • Typ:
    SenTix® Rx-T 900
  • Beskrivning:
    SenTix® Rx-T 900 IDS ORP electrode with temperature sensor
  • Material:
    Plast
  • Seq:
    18
  • Elektrolyt:
    Gel
  • Temp:
    –5…+80 °C
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    Availability
    Price
  • 662-1326
    Cable, 3 m, with S7/DIN plug
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1 475,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    Availability
    Price
  • 662-1327
    Kabel, 1 m, med S7/BNC-kontakt
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1 075,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    Availability
    Price
  • 662-1425
    Kabel, 1 m, med S7/DIN-kontakt
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 990,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    Availability
    Price
  • WTWA109735
    Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode
    Log in for availability
    1 * 250 mL - 955,00 kr