Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Electrodes, SenTix®
SenTix® Top 940 IDS pH electrode with double reference system and polymer electrolyte, SenTix® Top 940, 0 - 14, –5…+100 °C, Plast, Duralid®, 12×120 mm, 1,5 m fixed cable with waterproof digital plug, Field
Katalog # WTWA103744
Leverantör:   WTW
pH Electrodes, SenTix®
Katalog # WTWA103744
Leverantör:  WTW
pH Electrodes, SenTix®
pH Electrodes, SenTix®
SenTix® Top 940 IDS pH electrode with double reference system and polymer electrolyte, SenTix® Top 940, 0 - 14, –5…+100 °C, Plast, Duralid®, 12×120 mm, 1,5 m fixed cable with waterproof digital plug, Field
Price
6 675,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Beprövad och testad pH-elektrod, lätt att använda och med hög kvalitet och precision.
  • Elektrod i plast och med gelelektrolyt är robust och stötsäker, Membranglaset skyddas optimalt av en skyddsskärm
  • Elektrod med flytande elektrolyt: platinatrådens kapilläreffekt garanterar konstant utflöde och förhindrar kontaminering av utfällningar eller smuts
  • SenTix® HW- och HWS-elektroder; flödeshastigheten kan ställas in för optimal användning
Den nya optimerade glasmembranen garanterar snabb mätning även vid låga temperaturer. Med lock för fyllningshålet som förhindrar elektrolyt från att läcka ut under lagringen.
* med inbyggd temperaturgivare (NTC 30 KOhm).
Specifikationer
  • Anslutning:
    1,5 m fixed cable with waterproof digital plug
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • För:
    Field
  • Typ:
    SenTix® Top 940
  • Beskrivning:
    SenTix® Top 940 IDS pH electrode with double reference system and polymer electrolyte
  • Material:
    Plast
  • Seq:
    17
  • Elektrolyt:
    Duralid®
  • Temp:
    –5…+100 °C
  • pH:
    0 - 14
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Cable, 3 m, with S7/DIN plug
    Cable, 3 m, with S7/DIN plug
    662-1326
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 475,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Kabel, 1 m, med S7/BNC-kontakt
    Kabel, 1 m, med S7/BNC-kontakt
    662-1327
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 075,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Kabel, 1 m, med S7/DIN-kontakt
    Kabel, 1 m, med S7/DIN-kontakt
    662-1425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 990,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode
    Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode
    WTWA109735
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 mL - 955,00 kr