Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Sample Splitters
VWR® Sample Splitters
6 partitions of 75 mm, RT 75
Katalog # HAVE205322273
Leverantör:   VWR Collection
VWR® Sample Splitters
Katalog # HAVE205322273
Leverantör:  VWR Collection
VWR® Sample Splitters
VWR® Sample Splitters
6 partitions of 75 mm, RT 75
Price
10 275,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
För uppdelning av siktat material i representativa testsiktprover.
Typ RT 6,3 och 12,5: Består av 1 ställ i lackerad stålplåt, 300×250×270 mm, 1 avdelare i rostfritt stål och 3 behållare i tennplåt (1,75 liter) eller laminerad plast (2 liter).
Typ RT 25, 37,5, 50 och 75: Består av 1 ställ 620×260×420 mm, 1 avdelare och 3 behållare med handtag (8 liter), allt i galvaniserat stål.
Consists of 1 rack 620×260×420 mm, 1 divider and 3 receivers with grab handles (8 litres), all of galvanised steel
Documents
Specifikationer
  • Beskrivning:
    6 partitions of 75 mm
  • Seq:
    09
  • Typ:
    RT 75
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Collecting bin for sample splitter, receiver made from tinned sheet, 1,75 L
    Collecting bin for sample splitter, receiver made from tinned sheet, 1,75 L
    HAVE205326882
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 340,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Collecting bin for sample splitter, receiver plastic laminated, 2,5 L
    Collecting bin for sample splitter, receiver plastic laminated, 2,5 L
    HAVE205326899
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 935,00 kr