Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/temperature, 0 - 350 mS, 0,53 cm⁻¹, 0...100 °C, 12×120 mm, 8-pin, 1 m cable, CON 2700/PC 2700
Katalog # EUTECONSEN9201D
Leverantör:   EUTECH
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Katalog # EUTECONSEN9201D
Leverantör:  EUTECH
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/temperature, 0 - 350 mS, 0,53 cm⁻¹, 0...100 °C, 12×120 mm, 8-pin, 1 m cable, CON 2700/PC 2700
Price
5 775,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Laboratory electrodes for measuring conductivity and temperature.
  • Stainless steel rings, PP and ultem-body
  • 6-pin, 8 pin or BNC connector
  • For use with different Eutech meters
Specifikationer
  • Konduktivitet:
    0 - 350 mS
  • Anslutning:
    8-pin, 1 m cable
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • För:
    CON 2700/PC 2700
  • Beskrivning:
    Conductivity/temperature
  • Seq:
    02
  • Temp:
    0...100 °C
  • Cellkonstant:
    0,53 cm⁻¹