Dubbelmuff
Thumb screws, 13 mm, Aluminiumlegering, pulverlackad
Katalog # USBE2420
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Gå till:
Product Details & Documents
För stavar upp till 13 mm. Justeringsskruvar i nickelpläterad mässing.
Specifikationer
- Spännvidd:13 mm
- Beskrivning:Thumb screws
- Material:Aluminiumlegering, pulverlackad