Orders LinkContactUsLinkComponent
Cerex® THC SPE Columns
Cerex® THC SPE Columns
Cerex Atlas® column THC, THC, 80 Å, 17 µm, 3 ml, 50 mg
Katalog # TCAT682-0503C
Leverantör:   Tecan
Cerex® THC SPE Columns
Katalog # TCAT682-0503C
Leverantör:  Tecan
Cerex® THC SPE Columns
Cerex Atlas® column THC, THC, 80 Å, 17 µm, 3 ml, 50 mg
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Produktdetaljer och dokument
Polymer micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample preparation. Specially formulated for THC/THCA testing.
Specifikationer
  • Partikelstorlek:
    17 µm
  • Porstorlek:
    80 Å
  • Kapacitet:
    3 ml
  • Beskrivning:
    Cerex Atlas® column THC
  • Bäddvikt:
    50 mg
  • Phase:
    THC