Assistent® Pipette Brushes
Pipette brushes for measuring pipettes 1 - 10 ml, —, —
Katalog # HECH42588010
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Brushes for cleaning an assortment of pipette types.
- Galvanised wire handle
- Available with natural or nylon bristles
Dokument
Specifikationer
- Borsthuvud Ø:—
- Beskrivning:Pipette brushes for measuring pipettes 1 - 10 ml
- Seq:04
- Borsthuvudets längd:—