Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Vacuum tubing, silicone, ID x OD: 7x12 mm , 100 cm 1 * 1 m
Katalog # MSPP077.0913
Leverantör:
MARKET SOURCE PART PROCESS
Expandera bilden
Vacuum tubing, silicone, ID x OD: 7x12 mm , 100 cm 1 * 1 m
Katalog # MSPP077.0913
Leverantör:
MARKET SOURCE PART PROCESS