Orders LinkContactUsLinkComponent
Refraktometrar, Eclipse, bärbar
Refraktometrar, Eclipse, bärbar
Eclipse spare illuminator flaps
Katalog # BELL45-006
Leverantör:   BELLINGHAM STANLEY
Refraktometrar, Eclipse, bärbar
Katalog # BELL45-006
Leverantör:  BELLINGHAM STANLEY
Refraktometrar, Eclipse, bärbar
Refraktometrar, Eclipse, bärbar
Eclipse spare illuminator flaps
Price
550,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 3 Items
Product Details & Documents
Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
  • Tydlig skala med hög precision
  • Enkel nolljustering
  • Bekväm okular med jämn justering
  • Lätt att rengöra prisma och skyddslock
 : levereras med fodral, bruksanvisning och konformitetscertifikat.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Eclipse spare illuminator flaps
  • Seq:
    101