Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for Toggle Drums
Accessories for Toggle Drums
Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
Katalog # SAMPA429-395
Leverantör:   Sampling Systems
Accessories for Toggle Drums
Katalog # SAMPA429-395
Leverantör:  Sampling Systems
Accessories for Toggle Drums
Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
Price
4 350,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
  • Seq:
    01