Orders LinkContactUsLinkComponent
Frökontrollpapper, Munktell
Frökontrollpapper, Munktell
50S, 18×320 mm
Catalog # BINZ2.353.018320
Supplier:   Ahlstrom
Frökontrollpapper, Munktell
Catalog # BINZ2.353.018320
Supplier:  Ahlstrom
Frökontrollpapper, Munktell
Frökontrollpapper, Munktell
50S, 18×320 mm
Price
1 575,00 kr
Log in for availability
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Frökontrollpapper används av testinstitut och andra som testar fröers groddningskapacitet och utför hälsotester t.ex. Jacobsen (Copenhagen tank-systemet) på papper samt osmotiska tester.
Specifications
  • Kvalitet:
    50S
  • Seq:
    08
  • Storlek:
    18×320 mm
  • Filtreringshastighet:
    30 s/10 ml
  • Cat. No.:
    BINZ2.353.018320
  • Load capacity:
    200%
  • Klass:
    50S
  • Vikt:
    120 g/m²
  • Tjocklek:
    0.22 mm
  • Kapillär stigning:
    100 mm/10 min
  • Sprängtryck i vått tillstånd:
    ≥20 Kpa
  • Askinnehåll:
    0,1%