Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtrertrattar
Glass filter funnel with vacuum connection and flask (1000 ml funnel with 4000 ml flask), 1000 ml, Borosilikatglas, 47 mm
  516-7563
Filtrertrattar
  516-7563
Filtrertrattar
Filtrertrattar
Glass filter funnel with vacuum connection and flask (1000 ml funnel with 4000 ml flask), 1000 ml, Borosilikatglas, 47 mm
14 675,00 kr
1 * 1 Items
Borosilikatglas med aluminiumklämma.
För vakuumfiltrering av vätskor och filtrering samt avgasning av mobilfaser för HPLC. Med gradering.
Filtreringsyta: 9,6 cm².
* med nederdel anpassad för propp, utan kolv.
 : Filtrertratt med nr 8-propp och bas (514-4000); Filteringsenhet med sidoarmshållare NS 40/35, med kolv (516-8921).
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Beskrivning:
    Glass filter funnel with vacuum connection and flask (1000 ml funnel with 4000 ml flask)
  • Material:
    Borosilikatglas
  • Seq:
    05
  • För filter, diam.:
    47 mm
Accessories
  •  
    Beskrivning
  • 516-8922
    Fritted glass support base with sidearm
    1 * 1 Items - 6 575,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 516-7567
    Fritted glass support base with No. 8 silicone stopper
    1 * 1 Items - 3 325,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 516-8923
    Glass flask, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    1 * 1 Items - 3 725,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 516-7566
    Glass flask, 4 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    1 * 1 Items - 6 175,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 516-7565
    Glass funnel, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    1 * 1 Items - 3 350,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 516-7564
    Glass funnel, 300 ml for membrane filter funnel 47 mm Ø
    1 * 1 Items - 2 825,00 kr