Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Cryo Boxes
VWR®, Cryo Boxes
100, Blandade, 1 - 2 ml, 132×132×53 mm
Katalog # 479-2406
Leverantör:   VWR Collection
VWR®, Cryo Boxes
Katalog # 479-2406
Leverantör:  VWR Collection
VWR®, Cryo Boxes
VWR®, Cryo Boxes
100, Blandade, 1 - 2 ml, 132×132×53 mm
Price
755,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Produktdetaljer och dokument
Cryo boxes are suitable to store up to –196 °C.
  • Suitable for storage temperatures down to –196°C
  • Available in a variety of color options
  • Grid option for coding on lid
  • Clear lid material
Made with PC material
Boxes are stackable. Designed for 25, 81, or 100 places to store both internal and external threaded vials (1 - 5 ml).
Base made with color options red, blue, green, white, and yellow. Lid has grid option for coding and made with clear material.
Beställningsinformation: Cryo tube picker is included.
Specifikationer
  • Fack:
    100
  • för rör:
    1 - 2 ml
  • B×D×H, utv:
    132×132×53 mm
  • Färg:
    Blandade
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • CryoHolder, model T
    CryoHolder, model T
    479-2294
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.