Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
[EN]SIEVE TEST 76X25W0,045MM ASTME 11 1 * 1 Items
Katalog # HAVE208943444
Leverantör:
NEXOPART
Expandera bilden
[EN]SIEVE TEST 76X25W0,045MM ASTME 11 1 * 1 Items
Katalog # HAVE208943444
Leverantör:
NEXOPART