Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
3 ml, 152,19 mm, 0,50 ml, -, 500 pcs.
Katalog # KART88337/1
Leverantör:   KARTELL
Pasteur pipettes
Katalog # KART88337/1
Leverantör:  KARTELL
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
3 ml, 152,19 mm, 0,50 ml, -, 500 pcs.
Price
560,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 Items
Produktdetaljer och dokument
PE, disposable, sterile or non sterile.
  • Disposable PE pipettes with bulb and graduations
  • The slender tip guarantees precision transfer of the sample
  • Non sterile pipettes are available in multi-packs; sterile pipettes are individually wrapped
Varning: *Capillary
Specifikationer
  • Förp.:
    500 pcs.
  • Steril:
    -
  • Kapacitet:
    3 ml
  • Längd:
    152,19 mm
  • Seq:
    7
  • Gradering:
    0,50 ml