Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, straight
Forceps, straight
115 mm
Katalog # USBE3031
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Forceps, straight
Katalog # USBE3031
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Forceps, straight
Forceps, straight
115 mm
Price
70,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Made from nickel plated steel or from stainless steel.
  • Straight
  • Fine points
Specifikationer
  • Längd:
    115 mm