Dropping pipettes, disposable
Disposable pipette, 1,8 ml, 98 mm
Katalog # BURK7555-0001
Leverantör: BURKLE
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Made of LDPE.
- Ungraduated
Specifikationer
- Kapacitet:1,8 ml
- Beskrivning:Disposable pipette
- Längd:98 mm
- Seq:01