Orders LinkContactUsLinkComponent
Adjustable solid wall shelving
Adjustable solid wall shelving
Rostfritt stål 304, 1000×400×900 mm
Katalog # TEKMMWA0400/1000/3
Leverantör:   TEKNOMEK
Adjustable solid wall shelving
Katalog # TEKMMWA0400/1000/3
Leverantör:  TEKNOMEK
Adjustable solid wall shelving
Adjustable solid wall shelving
Rostfritt stål 304, 1000×400×900 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
This adjustable wall shelving unit is made from 304 grade stainless steel and supplied with stainless brackets ensuring that this product is steady and tough.
  • Brushed dull polish finish
  • Fully adjustable shelves
  • Wall fixed
With flexible mounting positions and adjustments every 30 mm, you are sure to find shelves suitable for your needs.
Specifikationer
  • Material:
    Rostfritt stål 304
  • B×D×H:
    1000×400×900 mm
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.