Orders LinkContactUsLinkComponent
Sprutfilter, J.T.Baker®
25 mm, 0,22 µm, PES, 2 burkar med 100
Katalog # SF01-98
Leverantör:   Avantor
Sprutfilter, J.T.Baker®
Katalog # SF01-98
Leverantör:  Avantor
Sprutfilter, J.T.Baker®
Sprutfilter, J.T.Baker®
25 mm, 0,22 µm, PES, 2 burkar med 100
Price
4 175,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 200 Items
Product Details & Documents
Dessa sprutfilter är speciellt utformade för kromatografiprovberedningstillämpningar och optimerade för att ge de mest konsekventa resultaten med mindre extraherbara ämnen.
  • HPLC-certifierad
  • Biosäkert enligt klass VI plasttester
  • Material av polypropenhölje
  • Icke steril
  • Varje filter har ett luer-lock-honinlopp och ett luer-hanutlopp
  • Stor porstorlek 1,0 µm för hög genomströmning och snabba flödeshastigheter
Finns med PTFE (hydrofil eller hydrofob), nylon, PES, RC-membran och GF (glasfiber):
- Vattenfuktbart hydrofilt PTFE erbjuder briljant kemisk resistens mot både vanliga vattenhaltiga och aggressiva organiska lösningsmedel, de flesta syror och alkalier
- Hydrofobt PTFE resistent mot de flesta lösningsmedel samt starka syror och baser, passar även för gasfiltrering
- Nylon har ett stort intervall med kemisk kompatibilitet, lämpligt för filtrering av antingen vattenhaltiga eller organiska lösningsmedel. Det är ett naturligt hydrofilt membran som kan användas i ett stort pH-intervall
- PES har lägre proteinbindning samt högre flödeshastigheter
- Regenererad cellulosa har låg proteinbindning och stort kemikaliemotstånd
- Inbyggd glasfiber (100% bindningsmedelsfritt borosilikatglasfiber) förfilter av dubbelskiktstyp används särskilt för hög partikellast, idealiskt för svårfiltrerade vätskor
 : Tillverkad enligt ISO 9001:2015 kvalitetsstyrning.
Specifikationer
  • Ø:
    25 mm
  • Membran:
    PES
  • Förp.:
    2 burkar med 100
  • Porstorlek:
    0,22 µm
  • Seq:
    47