Sprutfilter, J.T.Baker®
Product Details & Documents
Dessa sprutfilter är speciellt utformade för kromatografiprovberedningstillämpningar och optimerade för att ge de mest konsekventa resultaten med mindre extraherbara ämnen.
- HPLC-certifierad
- Biosäkert enligt klass VI plasttester
- Material av polypropenhölje
- Icke steril
- Varje filter har ett luer-lock-honinlopp och ett luer-hanutlopp
- Stor porstorlek 1,0 µm för hög genomströmning och snabba flödeshastigheter
Finns med PTFE (hydrofil eller hydrofob), nylon, PES, RC-membran och GF (glasfiber):
- Vattenfuktbart hydrofilt PTFE erbjuder briljant kemisk resistens mot både vanliga vattenhaltiga och aggressiva organiska lösningsmedel, de flesta syror och alkalier
- Hydrofobt PTFE resistent mot de flesta lösningsmedel samt starka syror och baser, passar även för gasfiltrering
- Nylon har ett stort intervall med kemisk kompatibilitet, lämpligt för filtrering av antingen vattenhaltiga eller organiska lösningsmedel. Det är ett naturligt hydrofilt membran som kan användas i ett stort pH-intervall
- PES har lägre proteinbindning samt högre flödeshastigheter
- Regenererad cellulosa har låg proteinbindning och stort kemikaliemotstånd
- Inbyggd glasfiber (100% bindningsmedelsfritt borosilikatglasfiber) förfilter av dubbelskiktstyp används särskilt för hög partikellast, idealiskt för svårfiltrerade vätskor
Certifications: Tillverkad enligt ISO 9001:2015 kvalitetsstyrning.
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerAvantor JTBaker Syringe Filter Chemical Compatibility J.T.Baker® Avantor Syringe Filters
Produktlitteratur
BAKRSF01-16_334016023.pdf BAKRSF01-18_328119295.pdf BAKRSF01-24_329123078.pdf BAKRSF01-32_321118292.pdf BAKRSF01-38_313059048.pdf
J.T.Baker® Syringe Filters, Avantor®
Applikations Noteringar
Specifikationer
- Ø:25 mm
- Membran:Hydrofil PTFE
- Förp.:Bulk
- Porstorlek:0,22 µm
- Seq:12