Orders LinkContactUsLinkComponent
Celite® 512, filterstöd, GPR RECTAPUR®
Celite® 512, filterstöd, GPR RECTAPUR®
PP bucket, 1 kg
Katalog # 22555.290
Leverantör:   VWR Chemicals
Celite® 512, filterstöd, GPR RECTAPUR®
Katalog # 22555.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  91053-39-3
Celite® 512, filterstöd, GPR RECTAPUR®
Celite® 512, filterstöd, GPR RECTAPUR®
PP bucket, 1 kg
CAS-nummer:  91053-39-3
Price
580,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Calcined Diatomaceous Earth Filter Aid.
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
  • CAS-nummer:91053-39-3
  • Formel:SiO₂
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • pH (25 °C; 10%):
    8,5 - 11,0
  • Wet density:
    ≤ 370 g/l
  • Loss on ignition (1000 °C):
    ≤ 0,4%
  • Particle size (< 75µm):
    ≥ 90%
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    PP bucket
  • Förp.:
    1 kg