Orders LinkContactUsLinkComponent
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
HYPERStack® - 36 layer cell culture vessel, Corning® CellBIND® surface, 6000 cm², -, 1 per pack/2 per case
Katalog # 734-3379
Leverantör:   Corning
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
Katalog # 734-3379
Leverantör:  Corning
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
HYPERStack® - 36 layer cell culture vessel, Corning® CellBIND® surface, 6000 cm², -, 1 per pack/2 per case
Price
47 400,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2 Items
Product Details & Documents
The Corning® HYPERStack® cell culture vessel is a closed system that allows fluid manipulations to occur through preassembled tubing sets. Two ³/₈" ID tubing ports for filling and venting allow filling via bag assembly, sterile bottle connection or pumping. The attached vent filters are 0,2 μm pore, hydrophobic membranes that allow air displacement during filling while minimising the risk of contamination.
  • Features 18,000 cm² cell growth area
  • Closed system approach with integrally incorporated USP
  • Class VI certified C-FLEX tubing for liquid handling manipulations
  • Low particulate assembly method acceptable for cell therapy applications
  • Corning proprietary gas-permeable film technology
  • Corning CellBIND surface treatment for optimal cell attachment and performance
  • USP Class VI virgin polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
  • Gamma sterilized to SAL 10⁻⁶ standard
  • 100% leak tested prior to shipping
Specifikationer
  • Stängningsstorlek:
    -
  • Odlingsyta:
    6000 cm²
  • Förp.:
    1 per pack/2 per case
  • Beskrivning:
    HYPERStack® - 36 layer cell culture vessel, Corning® CellBIND® surface
  • Seq:
    04
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Slang int.Ø
    Slang utv.Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • Slangset för engångsbruk, ADCF C-flex, sterilt
    Slangset för engångsbruk, ADCF C-flex, sterilt
    734-2487
    9,5 mm
    12,7 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items - 2 675,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Rullflaska med greppvänligt lock, 850 cm², PS, obehandlad, steril
    Rullflaska med greppvänligt lock, 850 cm², PS, obehandlad, steril
    734-2492
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 40 Items - 9 800,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Slang int.Ø
    Slang utv.Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • Slangset för engångsbruk, MPC, 0,2 μm-filter, steril
    Slangset för engångsbruk, MPC, 0,2 μm-filter, steril
    734-2488
    9,5 mm
    12,7 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items - 11 175,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • HYPERStack-manipulator, rostfritt stål
    HYPERStack-manipulator, rostfritt stål
    734-2491
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 364 725,00 kr