Orders LinkContactUsLinkComponent
D (+)-Mannos 99,5%
Bottle, 500 g
Katalog # APOSBIM0134-500G
Irriterande
Leverantör:   Apollo Scientific
D (+)-Mannos 99,5%
Katalog # APOSBIM0134-500G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  3458-28-4
D (+)-Mannos 99,5%
Bottle, 500 g
CAS-nummer:  3458-28-4
Price
1 300,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • Heavy metals: <10ppm
Synonymer:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • CAS-nummer:3458-28-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00064122
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Smält Pt:133…140 °C
  • Densitet:1,54 g/cm³ (25 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:222-392-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    500 g
Specifikationer