Orders LinkContactUsLinkComponent
D (+)-Mannos 99,5%
Bottle, 1 kg
  APOSBIM0134-1KG
D (+)-Mannos 99,5%
  APOSBIM0134-1KG
 :  3458-28-4
D (+)-Mannos 99,5%
Bottle, 1 kg
 :  3458-28-4
2 150,00 kr
1 * 1 kg
  • Heavy metals: <10ppm
 :  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  •  :3458-28-4
  •  :C₆H₁₂O₆
  •  :MFCD00064122
  •  :180.16 g/mol
  •  :133…140 °C
  •  :1,54 g/cm³ (25 °C)
  •  :Omgivande
  •  :222-392-4
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    1 kg